Orders LinkContactUsLinkComponent
method 533 heromain page.jpg
EPA-methode 533 voor drinkwater
Vaststelling van geselecteerde PFAS in drinkwater door isotopenverdunning-anionuitwisseling-vastefase-extractie en vloeistofchromatografie/tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS).
EPA Method 533 | Avantor
Producten
1stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-vriendelijke vials
Specifieke polypropyleen vials, aanbevolen bij het analyseren van polaire verbindingen/analyten en dimensionaal geverifieerd/geïnspecteerd door geautomatiseerde optische inspectie en meters om kritieke afmetingen en toleranties te waarborgen.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE- voor PFAS-analyse
Speciale fase voor SPE-analyse. Voor verrijking van PFAS uit water, textiel, sedimenten (verontreinigde bodems). Polymeercombinatiefase met zachte anionenwisselaar, zeer poreuze, bolvormige deeltjes.