Orders LinkContactUsLinkComponent
method 1633 heromain page.jpg
EPA-methode 1633 in waterige monsters, vaste stoffen, biosolids en weefselmonsters door LC-MS/MS
Vaststelling van geselecteerde PFAS in waterige monsters, vaste stoffen, biosolids en weefselmonsters door LC-MS/MS.
EPA Method 1633 | Avantor
Producten
2stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-vriendelijke vials
Specifieke polypropyleen vials, aanbevolen bij het analyseren van polaire verbindingen/analyten en dimensionaal geverifieerd/geïnspecteerd door geautomatiseerde optische inspectie en meters om kritieke afmetingen en toleranties te waarborgen.
1stproductsamplepreparation.jpg
SPE- voor PFAS-analyse
Speciale fase voor SPE-analyse. Voor verrijking van PFAS uit water, textiel, sedimenten (verontreinigde bodems). Polymeercombinatiefase met zachte anionenwisselaar, zeer poreuze, bolvormige deeltjes.