Controlled-Environment-1920x760.jpg
Environnement contrôlé, sécurité et EPI
Dans tout laboratoire, salle blanche, environnement contrôlé ou installation, la sécurité des employés et des produits est une priorité absolue. Avantor® propose une vaste sélection de produits pour environnements contrôlés, de sécurité et d’équipements de protection individuelle (EPI) afin de maintenir un environnement de travail sain et sûr.
Controlled Environment, Safety & PPE | Avantor
Une gamme complète de solutions de protection du personnel et des produits, conçues par des leaders de l’industrie et des marques de confiance.
Tous les produits dont vous avez besoin pour gérer les accidents, les blessures et les soins des plaies sur site.
Tout ce dont vous avez besoin pour que vos installations soient aussi sûres, propres et exemptes de contamination que possible.
De l'impression à l'emballage en passant par les dispositifs de surveillance de l'environnement, Avantor dispose des produits nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre établissement.
Réalisez vos travaux en toute sécurité en utilisant les outils et fournitures adaptés.
Controlled-Environment-820x590.jpg
Vous cherchez des conseils d’experts? Appelez l’un de nos spécialistes dès aujourd’hui
Nos spécialistes dédiés possèdent l’expertise nécessaire pour vous aider à mettre en place et à entretenir des environnements contrôlés et des salles blanches.
Parlez à un spécialiste
Featured-Brands-400x250.jpg
Découvrez les solutions d'environnement contrôlé et de sécurité de nos fournisseurs en vedette.
New-Solutions-400x250.jpg
Découvrez les nouveaux produits pour environnements contrôlés et la sécurité proposés par Avantor et des fabricants de premier plan.
Vendor-Services-400x250.jpg
Laissez nos fournisseurs vous aider à maintenir un environnement sûr et contrôlé.
Sustainable-Solutions-400x250.jpg
Découvrez nos fournitures de sécurité et de salle blanche plus écologiques — fabriquées et emballées de manière durable ou recyclables.
Flux de travail en environnement contrôlé
Image1_CEW_540x390.jpg
Flux de travail en environnement contrôlé Nous proposons une gamme complète de produits répondant aux besoins spécifiques des salles blanches et des environnements contrôlés nécessitant des conditions ultrapropre pour la recherche, la fabrication et d’autres processus. Nous offrons des produits pour environnements contrôlés provenant de fabricants de premier plan afin de soutenir les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la microélectronique, des semi-conducteurs, des dispositifs médicaux, de l’aérospatiale, de l’automobile et d’autres industries.
Qu’est-ce qu’un environnement contrôlé?
Img2_WIACE_540x390.jpg
Un environnement contrôlé est un espace dans lequel plusieurs facteurs environnementaux sont surveillés et régulés à l’aide d’équipements spécialisés. Les paramètres généralement contrôlés incluent:
  • Les particules
  • L’humidité
  • La température
  • La pression
  • La séparation des zones
Qu’est-ce qu’une salle blanche ?
Cleanroom-540x390.jpg
Les salles blanches sont des environnements contrôlés qui limitent la quantité de polluants ou de contaminations à un nombre spécifié de particules par pied cube ou par mètre cube. Elles sont régulièrement testées pour garantir le respect des normes et disposent de systèmes permettant de maîtriser l’environnement en limitant la poussière, les vapeurs chimiques, les microbes en suspension dans l’air et les particules en aérosol.
Les salles blanches sont utilisées par les entreprises de fabrication lorsque qu’un haut niveau de stérilité est nécessaire afin d’éviter tout impact négatif sur le produit fabriqué. Les solutions de salles blanches varient selon les besoins du fabricant et sont utilisées dans de nombreux secteurs, notamment :
  • Pharmaceutique
  • Biotechnologie
  • Dispositifs médicaux
  • Sciences de la vie
  • Aérospatiale
  • Fabrication de semi-conducteurs
  • Optique
  • Militaire
  • Ministère de l’Énergie
Les équipements pour environnements contrôlés sont utilisés pour réduire la contamination particulaire et garantir que l’humidité, la température, la pression de l’air et d’autres facteurs environnementaux restent dans les paramètres appropriés.
Équipements et fournitures nécessaires pour assurer la conformité d'une salle propre aux normes en vigueur
img4and5_540x390.jpg
Pour garantir qu’une salle propre respecte les normes en vigueur, certains équipements et consommables spécifiques pour environnements contrôlés sont indispensables :
  • Filtres à particules à haute efficacité (HEPA)
  • Filtres à particules ultra-faibles (ULPA)
  • Sas à air
  • Douches à air
  • Gants spéciaux conçus pour retenir les contaminants
  • Vêtements de protection spécifiques pour limiter la contamination
  • Dispositifs de surveillance environnementale
Quelles sont les normes pour une salle propre ?
img4and5_540x390.jpg
Les normes pour une salle blanche sont basées sur le nombre de particules mesurées dans un pied cube ou un mètre cube d’air. Les salles blanches sont classées selon la norme fédérale 209E des États-Unis ou la norme ISO 14644-1.
La norme fédérale 209E classe les salles blanches avec des numéros tels que « classe 1 000 » ou « classe 10 000 », et les classifications sont basées sur le nombre de particules de taille 0,5 μm ou plus autorisées dans un pied cube d’air.
La norme ISO 14644-1 classe les salles blanches avec des numéros plus petits comme « classe 3 », et les classifications sont basées sur le logarithme décimal du nombre de particules de 0,1 μm ou plus autorisées dans un mètre cube d’air.
Vous cherchez des conseils sur les produits de sécurité ou pour environnements contrôlés ? Nous pouvons vous aider.
Contactez-nous pour parler avec un membre de notre équipe.
Parlez à un spécialiste