Vous pouvez utiliser des additifs tels que l'acide trifluoroacétique ou l'acide formique pour améliorer la résolution. Une gamme complète d'additifs LC-MS de haute pureté est disponible en bouteilles ou en ampoules.
Produits chimiques
Lorsqu’il s’agit de produits chimiques de haute qualité et de performances reproductibles d’un lot à l’autre, Avantor® dispose des ressources nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de contrôle qualité, de production et de recherche et développement.
Produits chimiques
Un large choix de produits chimiques de laboratoire et de recherche provenant des marques de confiance que vous connaissez.
Tous les produits chimiques dont vous avez besoin pour la CLHP, le titrage, la mesure du pH, le XRF, les tests de dissolution, etc.
Offre étendue de produits chimiques et d'autres ressources pour la chromatographie, la synthèse organique et plus encore.
Les produits chimiques et les ressources pour la chromatographie, la synthèse organique et plus encore.
Prendre une longueur d’avance – La meilleure façon de stocker les produits chimiques
Astuces rapides
Que puis-je faire pour améliorer les séparations en LC-MS ?
Que puis-je faire pour améliorer les séparations en LC-MS?
Quels solvants faut-il choisir pour une analyse en GC-MS?
Les solvants typiques sont l’hexane et l’iso-octane. Des solvants plus polaires comme l’acétonitrile et le toluène peuvent également être utilisés, mais il vous faudra probablement consacrer plus de temps au développement de la méthode d’injection avec ces solvants.
Un autre facteur d’influence est le prétraitement de l’échantillon, par exemple: dans quel solvant votre extrait se retrouvera-t-il après la dernière étape de la procédure de préparation?
Quels types d’étalons sont disponibles pour calibrer mon spectrophotomètre UV/Visible?
Différents étalons en ampoules, livrés en kits avec un certificat d’analyse complet, sont disponibles pour vérifier les paramètres suivants:
- Contrôle de l’absorbance
- Test de lumière parasite
- Test du pouvoir de résolution
- Test de longueur d’onde