[EN]1/8 0.8 MM ID TWO- HOLE GVF PK10 1 * 10 Pce
N° de catalogue SGEA215288
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
New Product
[EN]1/8 0.8 MM ID TWO- HOLE GVF PK10 1 * 10 Pce
N° de catalogue SGEA215288
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Manual Crimper and Decapper
Fournisseur: VWR Collection
Avantor® ACE® C18-AR, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Colonnes HPLC, LiChrospher®
Fournisseur: Merck
Avantor® Allsep Anion, Anion Exchange HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
Screw caps for screw neck vials, N 24
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, bouchons à sertir pour flacons à col à sertir ND11
Fournisseur: VWR Collection
EPA screw neck vials, N 24
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VWR®, Snap Ring Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Bouchons à vis avec septa de 13 mm
Fournisseur: Agilent
Quick Pick Guide pour consommables de CPG Shimadzu
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Avantor® ACE® C8, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Colonnes en phase normale ZORBAX®
Fournisseur: Agilent
Supplies for Agilent Instruments 7700 Series ICP-MS
Fournisseur: Agilent
Seringues pour passeurs
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical