ContactUsLinkComponent
Kit de raccordement VD VP1-VP2 - pour pompe à vide VP1 et VP2. Composé d'un tuyau en plastique de 1,9 m de long, d'un collier de serrage, d'une bague de centrage universelle et d'un adaptateur petite bride DN 16 vers embout de tuyau DN 10. 1 * 1 KIT
Catalog # BIND8012-2613
Supplier:  Binder
New Product
Kit de raccordement VD VP1-VP2 - pour pompe à vide VP1 et VP2. Composé d'un tuyau en plastique de 1,9 m de long, d'un collier de serrage, d'une bague de centrage universelle et d'un adaptateur petite bride DN 16 vers embout de tuyau DN 10. 1 * 1 KIT
Catalog # BIND8012-2613
Supplier:  Binder