Sac respiratoire Tyvek autoclavable, avec fonction Easy Chevron Peel et fermeture thermoscellée, avec point indicateur de vapeur, ta ille : 8 x 15 1 * 500 Pce
Catalog # KACC00815TWBBSD
Supplier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS