CAPPED SINGLE USE GLASS VIALS 75X4 VIAL
N° de catalogue MSPP1920141
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
CAPPED SINGLE USE GLASS VIALS 75X4 VIAL
N° de catalogue MSPP1920141
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Assistent Brushes with Cotton Tip Bristles
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Réservoirs de réactifs VWR®, PET/PS
Fournisseur: VWR Collection
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
ACIDE NITRIQUE 35 % 1 * 5 L
Fournisseur: VWR Collection
PYROSMART NEXTGENT REAGENT 2 X RECONSTIT 1 * 2 VIA
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS