O411 98+%
Bottle
N° de catalogue APOSOR21534-100MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
O411 98+%
N° de catalogue APOSOR21534-100MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 175135-47-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
- Numéro CAS:175135-47-4
- Formule:C₁₆H₁₅NO₂
- Numéro MDL:MFCD00067778
- Poids moléculaire:253.30 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle