Thymolphthalein indicateur
Thymolphthalein indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR1015241-500G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Thymolphthalein indicateur
N° de catalogue APOSOR1015241-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  125-20-2
Thymolphthalein indicateur
Bottle
Numéro CAS:  125-20-2
Prix
190,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430,54 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle