L(-)-Tryptophane ≥99.5%
L(-)-Tryptophane ≥99.5%
Bottle
N° de catalogue APOSBIT0720-2.5KG
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
L(-)-Tryptophane ≥99.5%
N° de catalogue APOSBIT0720-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  73-22-3
L(-)-Tryptophane ≥99.5%
Bottle
Numéro CAS:  73-22-3
Prix
293,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synonymes:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numéro CAS:73-22-3
  • Formule:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00064340
  • Poids moléculaire:204.23 g/mol
  • Point de fusion:280…285 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-795-6
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications