Thymol blue indicateur
Thymol blue indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR80646-100G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Thymol blue indicateur
N° de catalogue APOSOR80646-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  76-61-9
Thymol blue indicateur
Bottle
Numéro CAS:  76-61-9
Prix
63,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numéro CAS:76-61-9
  • Formule:C₂₇H₃₀O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005869
  • Poids moléculaire:466,59 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle