NEXTFLEX™ Universal Blockers
Product Details & Documents
Les bloqueurs universels NEXTFLEX™ bloquent l’hybridation non spécifique, améliorant la spécificité et réduisant les coûts de séquençage. Ils sont compatibles avec tous les workflows de ligation et de tagmentation pour Illumina®.
- Efficaces pour bloquer les bibliothèques à index simple ou double Compatibles avec tous les codes-barres NEXTFLEX™ et tous les autres workflows basés sur la ligation ou la tagmentation pour les plateformes Illumina® Simplifie et réduit le coût de la capture de cibles sans sacrifier les performances 96 bloqueurs de codes-barres disponibles
Lors de l’enrichissement de cibles, les adaptateurs peuvent interagir avec la séquence complémentaire d’un autre brin de molécule de bibliothèque. Les bloqueurs universels NEXTFLEX™ sont conçus pour prévenir cette concatémérisation des molécules de bibliothèque. En bloquant cette interaction avec la séquence d’adaptateur complémentaire, le nombre de lectures ciblées s’améliore considérablement et la profondeur d’enrichissement augmente Les bloqueurs universels NEXTFLEX™ sont conçus pour être utilisés avec des adaptateurs indexés pour les plateformes de séquençage Illumina. Ils sont efficaces pour bloquer les bibliothèques à index simple ou double, sans être affectés par la longueur de l’index ou la présence d’un index moléculaire unique (UMI). Les bloqueurs universels NEXTFLEX sont compatibles avec les workflows basés sur la ligation, tels que les kits de préparation de bibliothèque NEXTFLEX™ ou Illumina TruSeq. Ils sont également compatibles avec les workflows basés sur la tagmentation, tels que les kits de préparation de bibliothèque Illumina Nextera.
Certifications: Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Specifications
Specifications
- Désignation:NEXTFLEX™ bloqueurs universels
- No. of reactions:48