ContactUsLinkComponent
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 483 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: S Panneau arrire: Standard F aades et Panneaux: Reverso + standard Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
N° de catalogue ERLAAA646D01014A21
Fournisseur:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 483 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: S Panneau arrire: Standard F aades et Panneaux: Reverso + standard Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
N° de catalogue ERLAAA646D01014A21
Fournisseur:  ERLAB CAPTAIRE