ContactUsLinkComponent
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 483 Smart Configuration des filtres: 2C Dtection: A Panneau arrire: Transparent Faades et Panneaux: Reverso + sas dchets gauche Plan de travail: Trespa Toplab PLUS Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
  ERLAAA646B02026C21
New Product
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 483 Smart Configuration des filtres: 2C Dtection: A Panneau arrire: Transparent Faades et Panneaux: Reverso + sas dchets gauche Plan de travail: Trespa Toplab PLUS Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
  ERLAAA646B02026C21