[EN]HUMAN IGG3 LAMBDA-UNLB MONOCLONAL 1 * 0,5 mg
Catalog # SOUT0153L-01
Supplier: SOUTHERN BIOTECHNOLOGY
[EN]HUMAN IGG3 LAMBDA-UNLB MONOCLONAL 1 * 0,5 mg
Catalog # SOUT0153L-01
Supplier: SOUTHERN BIOTECHNOLOGY
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Pointes de pipettes, Finntip™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Réservoirs de réactifs VWR®, PET/PS
Supplier: VWR Collection
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
MONOCLONAL ANTI-DNP ANTIBODY CONTRO 1 * 100 µG
Supplier: ACROBIOSYSTEMS
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Supplier: VWR Chemicals