Lames-bistouris
Lames-bistouris
No. 12
N° de catalogue SWAN1104
Fournisseur:   SWANN MORTON
Lames-bistouris
N° de catalogue SWAN1104
Fournisseur:  SWANN MORTON
Lames-bistouris
Lames-bistouris
No. 12
Prix
46,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En acier au carbone
  • Disponibles en sachets individuels stériles ou packs de cinq non stériles
  • Rapide et facile à assembler
Spécifications
  • Type:
    No. 12