Electroporation Cuvettes Plus
Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes Plus with 1,0 mm gap size, grey cap, 20 - 90 µl, Stérile
N° de catalogue BTXI45-0134
Fournisseur:   BTX
Electroporation Cuvettes Plus
N° de catalogue BTXI45-0134
Fournisseur:  BTX
Electroporation Cuvettes Plus
Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes Plus with 1,0 mm gap size, grey cap, 20 - 90 µl, Stérile
Prix
76,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Cuves de haute qualité, à usage unique, disponibles en 3 tailles; compatibles avec la plupart des systèmes d'électroporation.
  • Fournies avec une pipette de transfert pour manipuler les échantillons, et irradiées aux rayons gamma; ces deux critères garantissent la stérilité
  • Électrodes en aluminium poli dans les cuves, pour réduire la formation d'arcs
  • Les cuves (sans couvercle) sont autoclavables
Cuvette caps are round for easy, one-handed removal, and are colour-coded for quick identification.
Documents
Spécifications
  • Stérilité:
    Stérile
  • Volume:
    20 - 90 µl
  • Désignation:
    Cuvettes Plus with 1,0 mm gap size, grey cap
  • Seq:
    2
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 732-0779
    Porte-cuvettes, 20 positions numérotées
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 109,00 €