RBB Buffers
RBB Buffer, 1000 ml, 1.000 mL
N° de catalogue OMEGRBB-1000
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
Aller à :
Product Details & Documents
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1.000 mL
- Désignation:RBB Buffer, 1000 ml