pH Buffers
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 6×250 ml, 1.500 mL
N° de catalogue METN52004104
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH Buffers
N° de catalogue METN52004104
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 6×250 ml, 1.500 mL
Numéro CAS:  
Prix
522,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1.500 mL
  • Désignation:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Info cdt:
    6×250 ml
  • Valeur pH:
    4,010