Robinets pour bidons
Corner valves with wide thread 22 mm, straight, natural
N° de catalogue HUEN520105
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Fabriqué en polyéthylène inaltérable, apte au contact alimentaire, avec manchon de raccordement pour un tuyau.
- Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
- Permet un dosage d'une extrême précision
Spécifications
- Désignation:Corner valves with wide thread 22 mm, straight, natural
- Seq:02