Tabouret selle, Lab
Tabouret selle, cuir synthétique, noir, 540 - 800 mm, Roulettes
132-1458
: bimos
Le tabouret selle confortable favorise une position assise ergonomique qui soutient la forme naturelle en S de la colonne vertébrale. L'angle entre le haut et le bas du corps est d'environ 135 degrés au lieu de 90 degrés. Cette position assise droite rend le tabouret particulièrement ergonomique. Idéal pour les soins de santé et les laboratoires, les salles blanches, les services et les postes de travail en hauteur qui nécessitent de la mobilité ou qui n'offrent qu'un espace limité pour les jambes.
- Très large gamme de hauteur d'assise de 540 à 800 mm : idéalement adaptable au lieu de travail et à l'utilisateur
- La dynamique d'assise intuitive en 3D garantit une assise active et dynamique
- Le cache vérin protège contre l'accumulation de saletés et de poussières
- Design hygiénique : mécanisme sans joints, sans plis et sans coutures
- Piétement peu encombrant (ø 540 mm) en aluminium poli : compact, léger et mobile
- Roulettes universelles extra-larges et faciles à manœuvrer (ø 65 mm) pour une mobilité maximale
Mousse de rembourrage à trois zones pour une répartition optimale de la pression et un confort d'assise. Revêtement en similicuir : souple et confortable, lavable et résistant aux produits désinfectants.
- Désignation:Tabouret selle, cuir synthétique, noir
- Hauteur:540 - 800 mm
- Seq:02
- Roulettes ou patins:Roulettes