Silicone Hose
Silicone Hose
Silicone hose, vacuum-resistant, 6 mm, 3 mm, 12 mm, transparent
N° de catalogue NEUB6201-060-030
Silicone Hose
N° de catalogue NEUB6201-060-030
Silicone Hose
Silicone hose, vacuum-resistant, 6 mm, 3 mm, 12 mm, transparent
Prix
27,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hose made of quality silicone rubber (VMQ).
  • Hardness 55 Shore A
  • Food safe
  • Peristaltic pumps suitable
Temperature resistant from –60 to +200 °C, short-term up to 260 °C.
Spécifications
  • Tube Ø ext.:
    12 mm
  • Tube Ø int.:
    6 mm
  • Épaisseur de paroi:
    3 mm
  • Couleur:
    transparent
  • Désignation:
    Silicone hose, vacuum-resistant
  • Seq:
    01