Table Top Refrigerators
Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 125 L, 600×607×850 mm
N° de catalogue LIEBRCI1621
Fournisseur: Liebherr
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- l×p×h ext.:600×607×850 mm
- Capacité:125 L
- Désignation:Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh
- Seq:01
- Cat. No.:LIEBRCI1621
- Sound level:34 dB
- Affichage:Digital temperature display
- Type de volet:Reversible door
- Etagères/tiroirs:Plastic door shelves
- Exigence électrique:220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
- Alarme:Visual and acoustic (Door alarm)
- Dégivrage:Auto defrost