Table Top Refrigerators
Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 141 L, 600×607×850 mm
  LIEBRCI1620
 :   Liebherr
Table Top Refrigerators
  LIEBRCI1620
 :  Liebherr
Table Top Refrigerators
Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 141 L, 600×607×850 mm
451,21 €
1 * 1 ST
  • l×p×h ext.:
    600×607×850 mm
  • Capacité:
    141 L
  • Désignation:
    Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    LIEBRCI1620
  • Sound level:
    34 dB
  • Affichage:
    Digital temperature display
  • Type de volet:
    Reversible door
  • Etagères/tiroirs:
    Plastic door shelves
  • Exigence électrique:
    220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
  • Alarme:
    Visual and acoustic (Door alarm)
  • Dégivrage:
    Auto defrost