Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
−, 500 mL
N° de catalogue PRLSMC311096.0500
Corrosif
Fournisseur:   PROLABO CMP
Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
N° de catalogue PRLSMC311096.0500
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
−, 500 mL
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
  • Cdt:
    500 mL
Spécifications