Objectives
Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0, 40×
N° de catalogue ZEIS4212609906000
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Grossissement:40×
- Désignation:Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0
- Seq:15