[EN]SODIUM POLYPHOSPHATES GLASSY FCC 1 * 500 g
N° de catalogue SPCMYY3002-500GM
Fournisseur: Spectrum Chemical
New Product
[EN]SODIUM POLYPHOSPHATES GLASSY FCC 1 * 500 g
N° de catalogue SPCMYY3002-500GM
Fournisseur: Spectrum Chemical
New Product
Frequently Bought Together
Toluène, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Hydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Fournisseur: Merck
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Dichlorométhane 99.9% stabilisé pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide chlorhydrique ≥36,5% ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthanol, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Nitrométhane 96% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Triméthylpentane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ACETONE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, A 1 * 1 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Chloroforme 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eau, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals