Chaises BIMOS, Basic ESD
Design ergonomique, excellentes propriétés pour salle blanche et système anti-décharge électrostatique fiable : les exigences concernant les chaises de travail sont élevées. Pourtant, les chaises Cleanroom Basic ESD répondent à tous ces critères et offrent un niveau de qualité élevé dans le processus.
- Garniture conductrice grand confort : choix de tissu ou de cuir synthétique
- Assise et dossier réglables en hauteur
- Le châssis est disponible en noir ou en gris clair
- Choix de trois mécanismes : dossier à contact, dossier à contact avec inclinaison réglable de l'assise et mécanisme synchrone avec réglage du poids
- Composants en acier avec revêtement conducteur
- Cinq roulettes/patins à volume conducteur
- Base 5 étoiles
La chaise Basic ESD a des coques conductrices. Elle est équipée d'un châssis solide à cinq pieds aux lignes planes et fabriqué en tubes en acier avec revêtement de résine époxy, et offre une bonne stabilité.
: Conformes à la norme DIN 68877, décharge et résistance de surface conformément à la norme EN61340-5-1
Certificat allemand GS « test de sécurité »
Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Règlement EWG n° 1836/93 et
système de gestion environnementale DIN EN ISO 14001
- Désignation:Basic ESD 2 chair, made from Duotec ESD fabric, black, with contact backrest with tilting seat, backrest height: 490 mm
- Hauteur:490 - 630 mm
- Seq:02
- Roulettes ou patins:Castors
- Avec:Five-legged base