Multi-Angle Light-Scattering Detector, LenS3™
Multi-Angle Light-Scattering Detector, LenS3™
UHPLC conversion of LenS3™ MALS detector (only available with LenS3™)
N° de catalogue TOYO0040001
Fournisseur:   TOSOH Bioscience
Multi-Angle Light-Scattering Detector, LenS3™
N° de catalogue TOYO0040001
Fournisseur:  TOSOH Bioscience
Multi-Angle Light-Scattering Detector, LenS3™
UHPLC conversion of LenS3™ MALS detector (only available with LenS3™)
Prix
8 420,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tosoh’s LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering detector combines high-sensitivity MW and Rg determinations with flexibility and ease of use.
  • Characterisation of molecules down to 200 to 10⁷ Da and Rg down to <2 to >300 nm
  • Optics design for low noise and high scattering intensity
  • Compatible with GPC, SEC, HPLC and UHPLC systems
  • Compatible with all common solvents (THF, HFIP, aqueous salt buffers)
  • Modular software for simultaneous acquisition data analysis, sequence editing
  • Analysis modules for step-by-step guidance
  • Proprietary conical flow path
  • Laser: Diode, 20 mW ±5, wavelength 505 nm
  • Baseline noise: <1 mV (in THF at 1 ml/min)
  • Wetted materials: Teflon, PEEK, glass, stainless steel
The LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering detector enables you to directly measure the molecular weight and radius of gyration of polymers, polysaccharides, and biopolymers such as proteins or delivery particles. Its high sensitivity allows the characterisation of low sample amounts, molecules with low MW or determination of Rg values downt to <10 nm. It serves you in combination with any SEC device such as GPC, HPLC or UHPLC instruments.
Maximum flow rate: 2 ml/min
Acquisition rate: 10 Hz
Dimensions (W×D×H): 36,5×48,5×13 mm
Weight: 16 kg
Spécifications
  • Désignation:
    UHPLC conversion of LenS3™ MALS detector (only available with LenS3™)
  • Seq:
    02
Services
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0046040
    Operational Qualification (OQ)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 750,00 €
  • TOYO0046039
    Installation Qualification (IQ)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 880,00 €
  • TOYO0046038
    Installation
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 750,00 €
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040002
    Stainless steel inline filter housing, Int.Ø: 13 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 143,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040032
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm nylon
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 13,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040048
    Post pump filter 0,03 µm, 13 mm PES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 151,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040031
    Post column filter 0,1 µm, 13 mm PTFE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 13,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040049
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm PES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 151,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040074
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm PTFE
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 38,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040030
    Stainless steel frits, Int.Ø: 13 mm (for inline filter housing)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 60,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040043
    UHPLC stainless steel inline micro filter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 303,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0040042
    Post pump filter 0,1 µm, 13 mm nylon
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 13,10 €