Pipette tips, Ovation®
VistaStak™, 25 µl, -, 3 rack layers, 192 each
Catalog # VIST4060-9024
Supplier: VISTALAB TECHNOLOGIES
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal for use with Ovation and MLA pipettes.
- Made of 100% pure virgin PP
- Provide a perfect fit
- Deliver reliable performance
- Autoclavable
Specifications
- Emballage:3 rack layers, 192 each
- Stérile:-
- Volume:25 µl
- Seq:07
- Style de pointe:VistaStak™
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.