Human recombinant Lin28a (full-length)
Human recombinant Lin28a (full-length)
200 µG
N° de catalogue ENZOENZPRT1720200
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Human recombinant Lin28a (full-length)
N° de catalogue ENZOENZPRT1720200
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Human recombinant Lin28a (full-length)
200 µG
Numéro CAS:  
Prix
1 360,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 µG
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    200 µG
  • Cat. No.:
    ENZOENZPRT1720200
  • Purification:
    Purified by multi-step chromatography.
  • Formulation:
    Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
  • Purity:
    >95% (SDS-PAGE)
  • Synonyme de protéine:
    microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
  • Masse moléculaire:
    ~24 kDa
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Lin28a (full-length)
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
Spécifications