Human recombinant Lin28a (full-length)
50 µG
N° de catalogue ENZOENZPRT1720050
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Human recombinant Lin28a (full-length)
N° de catalogue ENZOENZPRT1720050
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:50 µG
- Cat. No.:ENZOENZPRT1720050
- Purification:Purified by multi-step chromatography.
- Formulation:Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).
- Purity:>95% (SDS-PAGE)
- Synonyme de protéine:microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
- Masse moléculaire:~24 kDa
- Species:Human
- Nom de la protéine/du peptide:Lin28a
- Type de protéine/peptide:Recombinant



