HCP WASH BUFFER 10X 1 * 100 mL
N° de catalogue ENZOENZACC1730100
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
CALB IMMO PLUS FOOD GRADE - IMMOBILIZED 1 * 10 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
EXPRESS IL1RL1/IL1RAP DIMERIZATION 1 * 1 KIT
Fournisseur: DISCOVERX
R-PLEX HUMAN CD31/PECAM-1 ASSAY 1 * 5 Pce
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
Kit d'analyse génétique hPSC
Fournisseur: STEMCELL Technologies
AutoCollect™ Specimen Collection Cards
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
R-PLEX HUMAN SCF ASSAY, SECTOR 1 * 5 Pce
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Fournisseur: Quantabio
ASSAYCOMPLETE THAWING REAGENT T5 1 * 100 mL
Fournisseur: DISCOVERX
HUMAN PD1 (EPITOPE 2) ASSAY, QUICKPLEX 1 * 5 Pce
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
INFLUENZA B YAM-07 MAB DETECTION LABEL 1 * 1 KIT
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
U-PLEX HUMAN GITR/TNFRSF18 ASSAY 1 * 25 Pce
Fournisseur: MESO SCALE DISCOVERY
EXPRESS BDKRB1 CHO-K1 Β-ARRESTIN GPC 1 * 1 KIT
Fournisseur: DISCOVERX