ANTIGEN RETRIEVAL REAGENT PH 9 10X 1 * 100 mL
N° de catalogue ENZOENZACC1130100
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ANTIGEN RETRIEVAL REAGENT PH 9 10X 1 * 100 mL
N° de catalogue ENZOENZACC1130100
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
[EN]MARCING DYE BLUE 1 * 59 mL
Fournisseur: BRADLEY
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du chlore, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
HAEMATOXYLIN GILL 1 3800ML 1 * 1 Pce
Fournisseur: Epredia
TRITON X100/ SULPHURIC ACID MIX 1 * 10 L
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS
Sets d'étalonnage de turbidité pour 2100Q, Stablcal®
Fournisseur: Hach
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOL. 2.5L 1 * 2,5 L
Fournisseur: RAL
BIOQUELL HPV-AQ H2O2 RFID ENABLED 950ML 1 * 4 Pce
Fournisseur: BIOQUELL ASTEC ENVIRONMENTAL
Bromocresol green-methyl red solution indicateur mixte, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
pH Buffer solutions, CX-1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sachets de poudre, réactifs pour instruments Hach
Fournisseur: Hach
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Reagent powder pillows for determination of molybdenum, MolyVer®
Fournisseur: Hach
VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du nitrate, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals