Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Phytosphingosine ≥98%

5 mg
N° de catalogue ENZOBMLSL1500005
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Phytosphingosine ≥98%
N° de catalogue ENZOBMLSL1500005
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  554-62-1
Phytosphingosine ≥98%
Phytosphingosine ≥98%

5 mg

Numéro CAS:  554-62-1
Prix
91,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents

Ultra-pure

An endogenous sphingosine occurring in Saccharomyces cerevisiae. Inhibits FMLP-induced oxidant release by human neutrophils.

Synonymes:  (2S,3S,4R)-2-Aminooctadecane-1,3,4-triol, (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol
  • Numéro CAS:554-62-1
  • Formule:C₁₈H₃₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00079232
  • Poids moléculaire:317.51 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    5 mg

Spécifications