Nullscript ≥97% (par CCM)
5 mg
N° de catalogue ENZOBMLGR3270005
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Nullscript ≥97% (par CCM)
N° de catalogue ENZOBMLGR3270005
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS: 300816-11-9
Aller à :
Product Details & Documents
HDAC inhibitor
Negative control compound for the histone deacetylase (HDAC) inhibitor scriptaid (Prod. No. BML-GR326).
Synonymes: 4-(1,3-Dioxo-1H,3H-benzo[de]isoquinolin-2-yl)-N-hydroxybutanamide
- Numéro CAS:300816-11-9
- Formule:C₁₆H₁₄N₂O₄
- Numéro MDL:MFCD00405081
- Poids moléculaire:298.30 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 mg



