Nullscript ≥97% (par CCM)
Nullscript ≥97% (par CCM)
1 mg
N° de catalogue ENZOBMLGR3270001
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Nullscript ≥97% (par CCM)
N° de catalogue ENZOBMLGR3270001
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  300816-11-9
Nullscript ≥97% (par CCM)
Nullscript ≥97% (par CCM)
1 mg
Numéro CAS:  300816-11-9
Prix
86,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
HDAC inhibitor
Negative control compound for the histone deacetylase (HDAC) inhibitor scriptaid (Prod. No. BML-GR326).
Synonymes:  4-(1,3-Dioxo-1H,3H-benzo[de]isoquinolin-2-yl)-N-hydroxybutanamide
  • Numéro CAS:300816-11-9
  • Formule:C₁₆H₁₄N₂O₄
  • Numéro MDL:MFCD00405081
  • Poids moléculaire:298.30 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg