Extraction reagents
Extraction reagents
Extraction reagent 2, 5X, 10 mL
N° de catalogue ENZOADI801502
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Extraction reagents
N° de catalogue ENZOADI801502
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Extraction reagents
Extraction reagent 2, 5X, 10 mL
Numéro CAS:  
Prix
175,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Concentrated lysis buffer for preparation of cell and tissue extracts.
TRIS buffer containing detergents.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 mL
  • Désignation:
    Extraction reagent 2, 5X