Lampe à souder, X 2000
Soudogaz® Blow lamp X 2000 PZ
N° de catalogue CAMP2201878
Fournisseur: CAMPING GAZ
Aller à :
Product Details & Documents
Multi-purpose blowtorch for soft and hard soldering and many other applications.
- Avec cloche de protection de la cartouche en acier
- Consommation 140 g/h
- S'utilise et se règle d'une seule main
Butane cartridge available separately.
Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g
Spécifications
- Désignation:Soudogaz® Blow lamp X 2000 PZ
- Seq:04
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 451-2001C 206, capacité de 190 g, pour bec Bunsen 206 et lampes à souder X 2000Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 4,80 €