Lampe à souder, X 2000
Soudogaz® Blow lamp X 2000
Catalog # CAMP2201877
Supplier: CAMPING GAZ
Jump to:
Product Details & Documents
Multi-purpose blowtorch for soft and hard soldering and many other applications.
- Avec cloche de protection de la cartouche en acier
- Consommation 140 g/h
- S'utilise et se règle d'une seule main
Butane cartridge available separately.
Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g
Specifications
- Désignation:Soudogaz® Blow lamp X 2000
- Seq:03
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 451-2001C 206, capacité de 190 g, pour bec Bunsen 206 et lampes à souder X 2000Log in for availability1 * 1 ST - 4,80 €