Boîtes de rangement
Boîtes de rangement
Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, blanc, ABS, 50, — mm
N° de catalogue MARI5620028
Fournisseur:   MARIENFELD
Boîtes de rangement
N° de catalogue MARI5620028
Fournisseur:  MARIENFELD
Boîtes de rangement
Boîtes de rangement
Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, blanc, ABS, 50, — mm
Prix
16,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boîtes en plastique pour lames de microscopie.
  • Couvercle clipsable étanche aux poussières
  • Fiche d'inventaire incluse
  • Compartiments numérotés à l'intérieur
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Spécifications
  • Nbre de lames:
    50
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid
  • Matière:
    ABS
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    — mm