Béchers forme basse
5000 ml, , 229 mm, 188 mm, 500 ml
: KARTELL
PP, hautement translucide.
- Good chemical resistance
- Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
- Ø ext.:188 mm
- Intervalle de graduation:500 ml
- Capacité:5000 ml
- Hauteur:229 mm
- Seq:11