Éprouvettes graduées
2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, hautement translucides, forme haute.
- Bec verseur, base pentagonale pour assurer une grande stabilité
- Parois non mouillantes, absence totale de ménisque, très bonne résistance chimique
- Graduations permanentes en relief
ISO 6706, BS 5404
: ISO 6706, BS 5404
Spécifications
- Ø:80 mm
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:531 mm
- Seq:10
- Division:20 ml
- Tolérance:20 ± ml