Surchaussures
Surchaussures
PP non woven, blanc, 150 mm, 360 mm
N° de catalogue GMEQOJP012
Fournisseur:   GM EQUIPEMENT
Surchaussures
N° de catalogue GMEQOJP012
Fournisseur:  GM EQUIPEMENT
Surchaussures
Surchaussures
PP non woven, blanc, 150 mm, 360 mm
Prix
43,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Ces surchaussures pour laboratoire sont disponibles en plusieurs matériaux et tailles.
  • Ouverture élastiquée pour une meilleure résistance
  • Semelle antidérapante (113-0678)
  • Imperméable (113-0677)
Documents
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    PP non woven
  • Hauteur:
    150 mm
  • Longueur:
    360 mm
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    GMEQOJP012
  • Applications des tenues:
    Laboratoire
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.