VWR® Filter Vials
VWR® Filter Vials
PTFE (Polyetrafluoreoethylene), , 0,45 µm,
Catalog # 548-9047A
Supplier:   VWR Collection
VWR® Filter Vials
Catalog # 548-9047A
Supplier:  VWR Collection
VWR® Filter Vials
PTFE (Polyetrafluoreoethylene), , 0,45 µm,
Price
247,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Specifications
  • Type de membrane:
    PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Seq:
    06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.