Alcoomètres de précision
Alcoomètres de précision
Precision alcoholometer 0 - 50%, 0,5% vol., Tp. 20 °C, 50 - 100% EtOH, 0,5 %, ± 0,5, 290 mm
N° de catalogue ALLA0530FC050/20-Q
Fournisseur:   Alla France
Alcoomètres de précision
N° de catalogue ALLA0530FC050/20-Q
Fournisseur:  Alla France
Alcoomètres de précision
Alcoomètres de précision
Precision alcoholometer 0 - 50%, 0,5% vol., Tp. 20 °C, 50 - 100% EtOH, 0,5 %, ± 0,5, 290 mm
Prix
73,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision alcohol meters are supplied with a Certificate of Conformity. Calibration temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Désignation:
    Precision alcoholometer 0 - 50%, 0,5% vol., Tp. 20 °C
  • Longueur:
    290 mm
  • Seq:
    06
  • Précision:
    ± 0,5
  • Division:
    0,5 %
  • Plage de mesure:
    50 - 100% EtOH