Precision saccharometers
10 - 15 °P, 0,1°, 0…30 °C, 400 mm
N° de catalogue SCNL3292111S
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
Saccharometers for beer and wort according to Plato with blue filling thermometer.
- Suitable for calibration
Error limit: ±0,1 °Plato
Reference temperature: 20 °C
Informations de commande: Available with works calibration certificate or DAkkS calibration certificate on request.
Emballage: In a square plastic sleeve.
Spécifications
- Plage de température:0…30 °C
- Longueur:400 mm
- Seq:04
- Division:0,1°
- Plage de mesure:10 - 15 °P
- Cat. No.:SCNL3292111S
- Température de référence:20 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.