Viscometers, ROTAVISC SBS
Viscometers, ROTAVISC SBS
Rotational viscometer package, EU plug, ROTAVISC SBS me-vi HELI Complete, 100 - 40000000 mPas
N° de catalogue 531-1478
Fournisseur:   IKA
Viscometers, ROTAVISC SBS
N° de catalogue 531-1478
Fournisseur:  IKA
Viscometers, ROTAVISC SBS
Viscometers, ROTAVISC SBS
Rotational viscometer package, EU plug, ROTAVISC SBS me-vi HELI Complete, 100 - 40000000 mPas
Prix
4 610,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) rotational viscometers extend a large part of the application spectrum of the IKA ROTAVISC device family.
  • Easy to use
  • Highest measurement accuracy
  • Infinitely variable speed
Instead of jewel bearing, these devices are equipped with a special ball bearing technology.
They are characterised by their high robustness. Predestined for applications with very high sample throughput, frequent spindle changes, operation in harsher environments, or even frequently changing device locations.
Whether simple or demanding viscosity measurements - with ROTAVISC you get fast and accurate results. Intuitive menu navigation awaits you via the generous 4,3" TFT display. Digital levelling also supports the correct setting of the starting condition. Recurring tasks are facilitated by the simple ramp function.
The accuracy of the ROTAVISC rotary viscometers for Newtonian and non Newtonian liquids is ±1 % of the measuring range. Reproducibility is ±0,2%. With ROTAVISC you have a viscometer in which you can adjust the speed steplessly, but also specify programs or individual speed levels.
Livraison: Complete packages include ROTAVISC SBS (hi-vi I, hi-vi II, or me-vi control), ROTASTAND, SP set-2, PT 100.8, and Guard rail.
HELI complete packages include ROTAVISC SBS (hi-vi I, hi-vi II, or me-vi control), HELISTAND, T-SP-SET, SP set-2, PT 100.8, and Guard rail.
Spécifications
  • Modèle:
    ROTAVISC SBS me-vi HELI Complete
  • Plage de mesure:
    100 - 40000000 mPas
  • Désignation:
    Rotational viscometer package, EU plug
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    531-1478
  • Poids:
    7,1 kg
  • Affichage:
    TFT
  • L×P×H:
    351×372×629 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20116428
    Stand for ROTAVISC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 980,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000434
    Huile silicone standard, CAL-O-100
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000467
    Standard silicone oil, CAL-O-30000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000436
    Huile silicone standard, CAL-O-1000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000468
    Standard silicone oil, CAL-O-60000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20128647
    HELISTAND set includes T-spindles for non-flowing samples, EU plug
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 740,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Plage de température
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20102007
    CBC VISC lite temperature control, EU plug
    −25...+125 °C
    5,5 - 8,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 890,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000352
    Adaptateur, VOLS -1, pour mesurer la viscosité des échantillons spécialement précieux et onéreux
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 1 380,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25006849
    VOL-SP-7.1, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 7,1 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 381,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000437
    Standard silicone oil, CAL-O-5000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000397
    Huile silicone standard, CAL-O-5
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25006851
    VOL-SP-11, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 11 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 392,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000466
    Standard silicone oil, CAL-O-12500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000435
    Huile silicone standard, CAL-O-500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000390
    Adaptateur, ELVAS-1, pour mesurer les viscosités très faibles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 1 610,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25006852
    VOL-SP-13.5, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 13,5 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 392,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 91,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20114188
    VOLS-1 flex adapter set for low volumes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 701,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000398
    Huile silicone standard, CAL-O-10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Type
    Précision de temp.
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25004524
    HRC 2 temperature control
    HRC 2 control
    0,05±K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7 170,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20113825
    High-temperate system ROTATEMP, for ROTAVISC up to 300 °C, EU plug
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 880,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000387
    Adaptateur, DINS-1, conforme à la norme DIN 53019
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 2 430,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000469
    Standard silicone oil, CAL-O-100000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25006850
    VOL-SP-10.4, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 10,4 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 392,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20101872
    Labworldsoft® 6 Visc
    Viscosity measurements for thermostats and pH meters of all manufacturers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 450,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000377
    Adaptateur en spirale, SAS-1, pour mesurer la viscosité des échantillons très collants ou autrement visqueux
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 1 280,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20118239
    VOL-SP-2.1 Cylinder spindle with hook suspension, 95,8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 392,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000407
    Tiges à palettes (jeu de 4), VAN-1, pour mesurer la viscosité des suspensions
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 1 220,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25000399
    Huile silicone standard, CAL-O-50
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 159,00 €