Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 2 ml measuring pipettes, Nylon, 75 mm, 4,5 mm, Fil galvanisé, 405 mm
N° de catalogue HECH42589002
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Fiche technique
Spécifications
- Matériau des poils:Nylon
- Ø tête de la brosse:4,5 mm
- Handle material:Fil galvanisé
- Désignation:Pipette brush for 2 ml measuring pipettes
- Seq:05
- Longueur totale:405 mm
- Longueur tête de la brosse:75 mm